Documenti fondamentali
ENAH9926C749
Enamine
3-amino-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 110.00
250 MG
CHF 137.30
500 MG
CHF 190.60
1 G
CHF 230.90
2.5 G
CHF 436.30
5 G
CHF 817.20
10 G
CHF 1’551.70
SKU del venditore: EN300-7392876-100MG
CHF 110.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 110.00
250 MG
CHF 137.30
500 MG
CHF 190.60
1 G
CHF 230.90
2.5 G
CHF 436.30
5 G
CHF 817.20
10 G
CHF 1’551.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7392876-100MG
CHF 110.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H18BNO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-5-8(11(16)17)6-10(15)7-9/h5-7H,15H2,1-4H3,(H,16,17)
InChI
FCBHIFVGVWWHIM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7392876
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7392876
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)