Documenti fondamentali
ENAH98EF5BAC
Enamine
3-bromo-2,5-dichlorothiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.93
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,5-dichlorothiophene
Inchi Code
1S/C4HBrCl2S/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
InChI
PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154553
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154553
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)