Documenti fondamentali
ENAH98CB73DB
Enamine
(1E,2E)-N1,N2-bis(2,6-dimethylphenyl)ethane-1,2-diimine 2,5-dihydrofuran-2,5-dione palladium
Scegli un formato
100 MG
CHF 1’839.00
SKU del venditore: EN300-28253892-100MG
CHF 1’839.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 1’839.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.85
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-28253892-100MG
CHF 1’839.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Inchi Code
1S/C18H20N2.C4H2O3.Pd/c1-13-7-5-8-14(2)17(13)19-11-12-20-18-15(3)9-6-10-16(18)4;5-3-1-2-4(6)7-3;/h5-12H,1-4H3;1-2H;/b19-11+,20-12+;;
InChI
WHOQNDZHEHSRKP-GAMUHHASSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Pd].O=C1OC(=O)C=C1
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28253892
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28253892
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)