Documenti fondamentali
ENAH98BAA36E
Enamine
2-oxaspiro[3.3]heptan-6-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-oxaspiro[3.3]heptan-6-amine
Inchi Code
1S/C6H11NO/c7-5-1-6(2-5)3-8-4-6/h5H,1-4,7H2
InChI
OUFBLTGDJDQVTA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223277
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223277
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)