ENAH987FB4E5
Enamine
2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5F4NO.ClH/c8-6-4(12)2-1-3-5(6)13-7(9,10)11;/h1-3H,12H2;1H
InChI
KAUSOWDERLAWHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417063
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417063
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)