Documenti fondamentali
ENAH987FAA99
Enamine
2-(4-methoxycyclohexylidene)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-methoxycyclohexylidene)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h6,9H,2-5H2,1H3
InChI
SPBXZUHBIRCWRE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132694
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132694
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)