Documenti fondamentali
ENAH987FA7E6
Enamine
4-(bromomethylidene)piperidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.52
Numero MDL:
Iupac Name
4-(bromomethylene)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10BrN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h5,8H,1-4H2;1H
InChI
NJMVLQLBGCQJLX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573020
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573020
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)