Documenti fondamentali
ENAH987FA7DA
Enamine
4-(bromomethylidene)oxane
Scegli un formato
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
SKU del venditore: EN300-336834-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.04
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-336834-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(bromomethylene)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI
JZESAPQXAJWSCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)