Documenti fondamentali
ENAH9851DB1F
Enamine
3-hydroxybutanal
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-hydroxybutanal
Inchi Code
1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h3-4,6H,2H2,1H3
InChI
HSJKGGMUJITCBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7524303
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)