ENAH97EDE914
Enamine
methyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-28685-100MG
CHF 110.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-28685-100MG
CHF 110.00
Iupac Name
methyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-15-12(14)13(9-5-6-10-13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3
InChI
GIBVXUDPIGVGMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)