Documenti fondamentali
ENAH97BFE190
Enamine
morpholine-4-carbothioyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.64
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
morpholine-4-carbothioyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClNOS/c6-5(9)7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2
InChI
ZIYPMLVPRQOPPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33050314
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)