ENAH97BD18DF
Enamine
2-fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-146858-100MG
CHF 165.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-146858-100MG
CHF 165.90
Iupac Name
2-fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c1-6-2-3-8(10-5-11)7(9)4-6/h2-4H,1H3
InChI
QHXNVBHGNMZDND-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146858
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)