Documenti fondamentali
ENAH97BD129A
Enamine
5-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzene-1,3-dicarboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
SKU del venditore: EN300-16200769-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-16200769-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)isophthalic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO4/c1-8-3-4-9(2)15(8)12-6-10(13(16)17)5-11(7-12)14(18)19/h3-7H,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
InChI
CHAZFPQECCPFQK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16200769
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16200769
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)