Documenti fondamentali
ENAH97BD0F05
Enamine
6-[methyl(propyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
SKU del venditore: EN300-4231812-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-4231812-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-[methyl(propyl)amino]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-6-12(2)9-5-4-8(7-11-9)10(13)14/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
AJWIZXYVDOQHND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4231812
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4231812
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)