ENAH97BD0045
Enamine
1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[nitroso(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-28226371-50MG
CHF 406.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-28226371-50MG
CHF 406.40
Iupac Name
N-(2-hydroxy-3-(4-(2-methoxyethyl)phenoxy)propyl)-N-isopropylnitrous amide
Inchi Code
1S/C15H24N2O4/c1-12(2)17(16-19)10-14(18)11-21-15-6-4-13(5-7-15)8-9-20-3/h4-7,12,14,18H,8-11H2,1-3H3
InChI
CHTOBGHTYDROBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28226371
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)