Documenti fondamentali
ENAH97BD0028
Enamine
7-bromo-2,2-dimethylhept-3-yne
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.12
Numero MDL:
Iupac Name
7-bromo-2,2-dimethyl-3-heptyne
Inchi Code
1S/C9H15Br/c1-9(2,3)7-5-4-6-8-10/h4,6,8H2,1-3H3
InChI
KWKDEPXNTASMDZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7287628
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7287628
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)