ENAH97A249ED
Enamine
ethyl 3-amino-4-phenylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-amino-4-phenyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-2-16-13(15)12-11(14)10(8-17-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2,14H2,1H3
InChI
MPAJUMNFVHZVKL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7415115
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)