Documenti fondamentali
ENAH97A1838A
Enamine
5-fluoropyrimidine-2,4,6-triol
Scegli un formato
100 MG
CHF 97.00
250 MG
CHF 117.80
500 MG
CHF 160.70
1 G
CHF 193.20
2.5 G
CHF 305.00
5 G
CHF 490.90
10 G
CHF 762.60
SKU del venditore: EN300-121412-100MG
CHF 97.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 97.00
250 MG
CHF 117.80
500 MG
CHF 160.70
1 G
CHF 193.20
2.5 G
CHF 305.00
5 G
CHF 490.90
10 G
CHF 762.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-121412-100MG
CHF 97.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-2,4,6-pyrimidinetriol
Inchi Code
1S/C4H3FN2O3/c5-1-2(8)6-4(10)7-3(1)9/h(H3,6,7,8,9,10)
InChI
RJCPGIDCCOBOPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121412
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121412
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)