Documenti fondamentali
ENAH97A1707F
Enamine
2-fluoro-6-methyl-3-nitrophenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-6-methyl-3-nitrophenol
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c1-4-2-3-5(9(11)12)6(8)7(4)10/h2-3,10H,1H3
InChI
KFAZLBABZSSUGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20951926
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20951926
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)