Documenti fondamentali
ENAH961CEC30
Enamine
[(2R)-1-fluoropropan-2-yl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.59
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-1-fluoro-N-methylpropan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10FN.ClH/c1-4(3-5)6-2;/h4,6H,3H2,1-2H3;1H/t4-;/m1./s1
InChI
WXDLYIUHQCZKME-PGMHMLKASA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695855
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695855
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)