ENAH961CEBB7
Enamine
methyl[2-methyl-1-(pyridin-3-yl)propyl]amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
N,2-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)propan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.2ClH/c1-8(2)10(11-3)9-5-4-6-12-7-9;;/h4-8,10-11H,1-3H3;2*1H
InChI
HBPGMTPKUSGIAJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694706
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)