Documenti fondamentali
ENAH961CEAA8
Enamine
[(azetidin-2-yl)methyl](methyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero MDL:
Iupac Name
1-(azetidin-2-yl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c1-6-4-5-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI
KBLBMLAQHLFNDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052984
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052984
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)