Documenti fondamentali
ENAH961CEA28
Enamine
pyridin-3-yl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.14
Numero MDL:
Iupac Name
pyridin-3-yl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)5-14-7(13)15-6-2-1-3-12-4-6/h1-4H,5H2
InChI
AWYHAMMIPABSJV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345013
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345013
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)