Documenti fondamentali
ENAH961CE89A
Enamine
3,5-bis(difluoromethyl)aniline
Scegli un formato
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
SKU del venditore: EN300-27692761-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27692761-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-bis(difluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(13)2-4/h1-3,7-8H,13H2
InChI
CQOLYOWCTVVHQV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692761
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692761
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)