Documenti fondamentali
ENAH961CE798
Enamine
4-amino-N,N-dimethylpiperidine-1-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.76
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-N,N-dimethylpiperidine-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O2S.ClH/c1-9(2)13(11,12)10-5-3-7(8)4-6-10;/h7H,3-6,8H2,1-2H3;1H
InChI
AKMJUXUGXYGOSJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223031
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223031
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)