Documenti fondamentali
ENAH961CE6C2
Enamine
5-(1H-1,3-benzodiazol-1-yl)pyrazin-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 237.40
250 MG
CHF 319.30
500 MG
CHF 568.90
1 G
CHF 715.80
2.5 G
CHF 1’360.60
SKU del venditore: EN300-10739061-100MG
CHF 237.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 237.40
250 MG
CHF 319.30
500 MG
CHF 568.90
1 G
CHF 715.80
2.5 G
CHF 1’360.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-10739061-100MG
CHF 237.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(1H-benzimidazol-1-yl)-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C11H9N5/c12-10-5-14-11(6-13-10)16-7-15-8-3-1-2-4-9(8)16/h1-7H,(H2,12,13)
InChI
GZHDLZGAELUKFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10739061
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10739061
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)