Documenti fondamentali
ENAH961CE5C8
Enamine
3-cyclopentyl-N,N-dimethyl-1,2-oxazole-5-carboxamide
Scegli un formato
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
SKU del venditore: EN300-7530833-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7530833-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopentyl-N,N-dimethylisoxazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-13(2)11(14)10-7-9(12-15-10)8-5-3-4-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI
QYOQNADAZVRFOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7530833
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7530833
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)