ENAH961CE5A4
Enamine
1-(2,6-difluorobenzoyl)azepane
About This Item
Iupac Name
1-(2,6-difluorobenzoyl)azepane
Inchi Code
1S/C13H15F2NO/c14-10-6-5-7-11(15)12(10)13(17)16-8-3-1-2-4-9-16/h5-7H,1-4,8-9H2
InChI
RRINWFXOXXUQGK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722347
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722347
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)