ENAH961CE516
Enamine
3-amino-N-benzyl-N-methylpropane-1-sulfonamide hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-27735395-100MG
CHF 388.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-27735395-100MG
CHF 388.20
Iupac Name
3-amino-N-benzyl-N-methylpropane-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H18N2O2S.ClH/c1-13(16(14,15)9-5-8-12)10-11-6-3-2-4-7-11;/h2-4,6-7H,5,8-10,12H2,1H3;1H
InChI
ORPDLHXESUULLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735395
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)