Documenti fondamentali
ENAH961CE3BC
Enamine
3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-4,5-dione
Scegli un formato
100 MG
CHF 289.40
250 MG
CHF 394.70
500 MG
CHF 596.20
1 G
CHF 750.90
2.5 G
CHF 1’528.30
5 G
CHF 2’975.20
10 G
CHF 5’763.70
SKU del venditore: EN300-366556-100MG
CHF 289.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 289.40
250 MG
CHF 394.70
500 MG
CHF 596.20
1 G
CHF 750.90
2.5 G
CHF 1’528.30
5 G
CHF 2’975.20
10 G
CHF 5’763.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-366556-100MG
CHF 289.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
118-123
Iupac Name
3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4,5-dione
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c1-7-9(13)10(14)12(11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,11H,1H2
InChI
HRPWRDPPZRXGQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366556
Melting Point
118-123
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366556
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)