Documenti fondamentali
ENAH961CE3B2
Enamine
1-(5-methylpyrimidin-2-yl)piperidin-4-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
SKU del venditore: EN300-2675040-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2675040-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-methyl-2-pyrimidinyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c1-8-6-11-10(12-7-8)13-4-2-9(14)3-5-13/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI
VUZMQRBOMIDAKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2675040
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2675040
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)