Documenti fondamentali
ENAH961CE228
Enamine
1-(trifluoromethyl)cycloheptane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-(trifluoromethyl)cycloheptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H13F3O2/c10-9(11,12)8(7(13)14)5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2,(H,13,14)
InChI
DDVVDMCODSRRCZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686647
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686647
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)