Documenti fondamentali
ENAH961CE1BA
Enamine
5-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)pentanoic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
SKU del venditore: EN300-27736131-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27736131-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
63-64
Iupac Name
5-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)pentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.ClH/c11-7(12)3-1-2-5-10-6-4-8-9-10;/h4,6H,1-3,5H2,(H,11,12);1H
InChI
PWPMVSKMEYAVFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736131
Melting Point
63-64
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736131
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)