Documenti fondamentali
ENAH961CE11E
Enamine
2-{5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl}acetic acid hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 375.20
100 MG
CHF 535.10
250 MG
CHF 745.70
500 MG
CHF 1’147.40
1 G
CHF 1’459.40
2.5 G
CHF 2’817.90
5 G
CHF 4’147.80
10 G
CHF 6’127.70
SKU del venditore: EN300-27736483-50MG
CHF 375.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 375.20
100 MG
CHF 535.10
250 MG
CHF 745.70
500 MG
CHF 1’147.40
1 G
CHF 1’459.40
2.5 G
CHF 2’817.90
5 G
CHF 4’147.80
10 G
CHF 6’127.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27736483-50MG
CHF 375.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O3.ClH/c11-8(12)3-6-4-9-7-5-13-2-1-10(6)7;/h4H,1-3,5H2,(H,11,12);1H
InChI
ZRQRGKHZJQSLQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736483
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736483
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)