Documenti fondamentali
ENAH961CE0F8
Enamine
3-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)oxolane-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.17
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9N3O3/c11-6(12)7(1-4-13-5-7)10-3-2-8-9-10/h2-3H,1,4-5H2,(H,11,12)
InChI
AOZJZBGBNJKHTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072525
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072525
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)