Documenti fondamentali
ENAH961CE0DA
Enamine
1-phenylbicyclo[2.1.0]pentane-5-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 626.10
100 MG
CHF 804.20
250 MG
CHF 1’130.50
500 MG
CHF 1’755.80
1 G
CHF 2’238.10
2.5 G
CHF 4’344.10
5 G
CHF 6’405.90
10 G
CHF 9’479.10
SKU del venditore: EN300-8765812-50MG
CHF 626.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 626.10
100 MG
CHF 804.20
250 MG
CHF 1’130.50
500 MG
CHF 1’755.80
1 G
CHF 2’238.10
2.5 G
CHF 4’344.10
5 G
CHF 6’405.90
10 G
CHF 9’479.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-8765812-50MG
CHF 626.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-phenylbicyclo[2.1.0]pentane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12O2/c13-11(14)10-9-6-7-12(9,10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,13,14)
InChI
KXNOWCYFWLUUPV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8765812
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8765812
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)