Documenti fondamentali
ENAH961CDF59
Enamine
5-bromo-2-iodothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.94
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-iodothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2BrIO2S/c6-3-1-2(5(8)9)4(7)10-3/h1H,(H,8,9)
InChI
HRDXFJMIIWYOMQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685599
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685599
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)