Documenti fondamentali
ENAH961CDF36
Enamine
1-(3-bromophenyl)spiro[3.3]heptane
Scegli un formato
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
SKU del venditore: EN300-27702396-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27702396-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)spiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C13H15Br/c14-11-4-1-3-10(9-11)12-5-8-13(12)6-2-7-13/h1,3-4,9,12H,2,5-8H2
InChI
VXKGRNAVPYSQDH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)