Documenti fondamentali
ENAH961CDEE1
Enamine
methyl 2-amino-2-methyl-3-(pyridin-2-yl)propanoate dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
SKU del venditore: EN300-27702285-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27702285-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-2-methyl-3-(pyridin-2-yl)propanoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.2ClH/c1-10(11,9(13)14-2)7-8-5-3-4-6-12-8;;/h3-6H,7,11H2,1-2H3;2*1H
InChI
GPZAJDLDTIEPNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702285
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702285
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)