Documenti fondamentali
ENAH961CDECD
Enamine
1-[(3R)-3-(methylamino)pyrrolidin-1-yl]ethan-1-one dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 423.30
100 MG
CHF 609.20
250 MG
CHF 849.70
500 MG
CHF 1’315.10
1 G
CHF 1’672.60
2.5 G
CHF 3’233.90
5 G
CHF 4’764.00
10 G
CHF 7’041.60
SKU del venditore: EN300-27708323-50MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 423.30
100 MG
CHF 609.20
250 MG
CHF 849.70
500 MG
CHF 1’315.10
1 G
CHF 1’672.60
2.5 G
CHF 3’233.90
5 G
CHF 4’764.00
10 G
CHF 7’041.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27708323-50MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-1-(3-(methylamino)pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH/c1-6(10)9-4-3-7(5-9)8-2;;/h7-8H,3-5H2,1-2H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
InChI
GDFPXVLBTOWTOO-XCUBXKJBSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27708323
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27708323
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)