ENAH961CDEB3
Enamine
5-tert-butyl 2-ethyl 3-bromo-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5-dicarboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-24888357-100MG
CHF 506.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-24888357-100MG
CHF 506.50
Iupac Name
5-tert-butyl 2-ethyl 3-bromo-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5(4H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20BrN3O4/c1-5-21-12(19)11-10(15)9-8-17(6-7-18(9)16-11)13(20)22-14(2,3)4/h5-8H2,1-4H3
InChI
DAAXIXUFHZXYGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24888357
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)