Documenti fondamentali
ENAH961CDE3D
Enamine
6-chloro-N,N-dimethyl-[1,3]thiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
Scegli un formato
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
SKU del venditore: EN300-27707820-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27707820-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-N,N-dimethylthiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H7ClN4S/c1-12(2)7-11-5-6(13-7)10-4(8)3-9-5/h3H,1-2H3
InChI
ATRWZEIWLMGVGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707820
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707820
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)