Documenti fondamentali
ENAH961CDDF7
Enamine
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-oxocyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-oxocyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO5/c1-9(2,3)16-8(15)11-10(7(13)14)4-6(12)5-10/h4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,13,14)
InChI
NQIGGHBWBJDQIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312966
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312966
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)