Documenti fondamentali
ENAH961CDDEE
Enamine
ethyl 6-(aminomethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
SKU del venditore: EN300-27736406-50MG
CHF 384.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27736406-50MG
CHF 384.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-(aminomethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3O2.2ClH/c1-2-16-11(15)9-7-14-6-8(5-12)3-4-10(14)13-9;;/h3-4,6-7H,2,5,12H2,1H3;2*1H
InChI
KRYAKHSNZNDGKZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736406
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736406
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)