Documenti fondamentali
ENAH961CDC38
Enamine
tert-butyl 3-[(piperazin-1-yl)methyl]piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
SKU del venditore: EN300-27735387-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.87
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27735387-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(piperazin-1-ylmethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H29N3O2.ClH/c1-15(2,3)20-14(19)18-8-4-5-13(12-18)11-17-9-6-16-7-10-17;/h13,16H,4-12H2,1-3H3;1H
InChI
CXQINUDXTHBSRT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735387
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735387
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)