Documenti fondamentali
ENAH961CDAC4
Enamine
3-bromo-2,4-dichloroaniline
Scegli un formato
50 MG
CHF 399.90
100 MG
CHF 572.80
250 MG
CHF 797.70
500 MG
CHF 1’231.90
1 G
CHF 1’566.00
2.5 G
CHF 3’025.90
5 G
CHF 4’454.60
10 G
CHF 6’585.30
SKU del venditore: EN300-7682754-50MG
CHF 399.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 399.90
100 MG
CHF 572.80
250 MG
CHF 797.70
500 MG
CHF 1’231.90
1 G
CHF 1’566.00
2.5 G
CHF 3’025.90
5 G
CHF 4’454.60
10 G
CHF 6’585.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.91
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7682754-50MG
CHF 399.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
70-75
Iupac Name
3-bromo-2,4-dichloroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-5-3(8)1-2-4(10)6(5)9/h1-2H,10H2
InChI
SRWKAIAXCATBPL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754
Melting Point
70-75
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)