ENAH961CDA96
Enamine
2-{[(oxolan-2-yl)methyl]amino}acetic acid hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-27699117-100MG
CHF 327.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-27699117-100MG
CHF 327.10
Iupac Name
((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)glycine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c9-7(10)5-8-4-6-2-1-3-11-6;/h6,8H,1-5H2,(H,9,10);1H
InChI
NLHXSBFKQAOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699117
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)