Documenti fondamentali
ENAH961CDA68
Enamine
2-[(2-hydroxy-2-methylpropyl)amino]acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero MDL:
Punto di fusione
175-176
Iupac Name
[(2-hydroxy-2-methylpropyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-6(2,10)4-7-3-5(8)9/h7,10H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI
LKBMJLBTAAOAMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4207411
Melting Point
175-176
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4207411
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)