Documenti fondamentali
ENAH961CDA4D
Enamine
4-(pyrrolidin-3-yl)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.67
Numero MDL:
Iupac Name
4-(pyrrolidin-3-yl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c10-8(11)3-1-2-7-4-5-9-6-7;/h7,9H,1-6H2,(H,10,11);1H
InChI
XVTWRMUFCAHQJH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25071484
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25071484
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)