Documenti fondamentali
ENAH961CD90E
Enamine
(3-bromopropyl)tributylazanium bromide
Scegli un formato
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
SKU del venditore: EN300-18634665-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-18634665-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-bromopropyl)-N,N-dibutyl-1-butanaminium bromide
Inchi Code
1S/C15H33BrN.BrH/c1-4-7-12-17(13-8-5-2,14-9-6-3)15-10-11-16;/h4-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI
DXXFPUGJLQDNNT-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Br-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18634665
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18634665
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)